Learn More
D(+)-xilosa, grado C.P., 99 % máx., MP Biomedicals™
Código de producto. 11417531 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417531 500 g 500 g
11407531 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417531 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210330090
CAS 58-86-6
Fórmula molecular C5H10O5
Número MDL MFCD00064360
Sinónimo Wood sugar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Xylose
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Grado C.P.
Forma física Polvo cristalino