Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Xilosa, 99+ %
Código de producto. 10113100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113100 100 g Frasco de plástico 100 g
10487720 500 g Frasco de plástico 500 g
11916901 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113100 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 141001000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 58-86-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-86-6
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Xilosa
Punto de fusión De 148 °C a 153 °C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 31,47
Índice Merck 15,10285
Condición de rotación específica + 20.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica + 20
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en piridina y alcohol caliente
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza ≥99.0 % (HPLC)
Forma física Polvo cristalino fino