Learn More
Ácido D-Xilónico Sal de Calcio Hidratado, TRC
Código de producto. 30453325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453325 1 g 1 g
30450566 2.5 g -
30451790 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7500001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72656-08-7
Fórmula molecular C10 H18 Ca O12 . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 406.35
Nombre IUPAC bis[[(2R,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanoil]oxi]calcio; dihidrato
SMILES O.O.OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Xylonic Acid, Calcium Salt, Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H10O6.Ca.2H2O/c2*6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;;;/h2*2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3+,4-;;;/m11.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.0635
Porcentaje de pureza >95%