Learn More
D-valinol, TRC
Código de producto. 30456099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30456099 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09435510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Valinol
CAS 4276-09-9
Fórmula molecular C5H13NO
Cantidad 10 g
Sinónimo D-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-Valinol, (2R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2R)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methylbutan-2-ol, (R)-2-Amino-3-methylbutanol, (R)-Valinol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 103.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0997