Learn More
D-valina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | D-Valine |
| CAS | 640-68-6 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (-)-2-Amino-3-methylbutyric Acid, (R)-3-Methyl-2-aminobutanoic Acid, (R)-Valine, D-(-)-Valine, NSC 20654 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |