Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-valina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746115 1 g Frasco de vidrio 1 g
10386874 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10746115
Marca: Thermo Scientific Acros 398720010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7146-15-8
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 167.63
Número MDL MFCD00237309
Clave InChI KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Sinónimo d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
PubChem CID 11984198
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Valine methyleester hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)COOCH3·HCl
Rotación específica -13.5° to -17.5° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Nombre IUPAC metil (2R)-2-amino-3-metilbutanoato;clorhidrato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.63
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo