Learn More
Éster bencílico de D-valina p-toluenosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Valine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate |
| CAS | 17662-84-9 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 . C7 H8 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (R)-Benzyl 2-amino-3-methylbutanoate 4-methylbenzenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2.C7H8O3S/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m1./s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](N)C(=O)OCc1ccccc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-metilbutanoato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 379.471 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.145 |