Learn More
D-Valina, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497441 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11497441 5 g
11407451 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497441 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210322605
CAS 640-68-6
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064219
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Valine
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Forma física Sólido