Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-valina, +98 %
Código de producto. 10216860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216860 25 g Frasco de vidrio 25 g
10077582 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216860 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227220250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 640-68-6
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064219
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Valine
Punto de fusión 302.0°C to 303.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Rotación específica − 27.50
Ceniza sulfatada 0.2% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 56g/L soluble in water (20°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
Agua 0.5% max.
Condición de rotación específica −27.50 (20.00°C c=5,5N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino