Learn More
D-Valinamida cloruro, TRC
Código de producto. 30456588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456588 10 g 10 g
30454784 1 g -
30449076 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09405010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133170-58-8
Fórmula molecular C5H12N2O . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 152.62
Sinónimo (R)-2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-metilbutanamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Valinamide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0716
Condiciones de envío Temperatura ambiente