Learn More
Clorhidrato de D-valganciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Valganciclovir Hydrochloride |
| CAS | 1393911-57-3 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N6 O5 . H Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | D-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester','hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-metilbutanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil]; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 390.823 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.142 |