Learn More
D-tirosina, TRC
Código de producto. 30452264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452264 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8999701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tyrosine
CAS 556-02-5
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo D-Tyrosine, Tyrosine','D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, (R)-Tyrosine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine, D-4-Hydroxyphenylalanine, D-Tyr-OH, D-p-Tyrosine, H-D-Tyr-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 181.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739