Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430429 25 g 25 g
15420429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63630.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3728-20-9 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride is an intermediate in the synthesis of oxybutynin chloride (O868525), an inhibitor of proliferation and supresses gene expression in bladder smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de D-tirosina es un intermediario en la síntesis del cloruro de oxibutinina (O868525), un inhibidor de la proliferación y suprime la expresión génica en las células de músculo liso de la vejiga.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3728-20-9
Fórmula molecular C10H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00066124
Clave InChI VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Sinónimo h-d-tyr-ome.hcl, d-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-d-tyr-ome hcl, methyl d-tyrosinate hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, d-tyrosine, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, methyl d-tyrosinate hcl, tyrosine methylester hydrochloride, h-d-tyr-omehcl
PubChem CID 134565
Nombre IUPAC methyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl D-tyrosinatehydrochloride