Learn More
Clorhidrato de éster etílico de D-tirosina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418748 25 g 25 g
15408748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62194.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23234-43-7
Fórmula molecular C11H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 245.70
Número MDL MFCD00180750
Clave InChI BQULAXAVRFIAHN-OXZMBGLCNA-N
Sinónimo h-d-tyr-oet.hcl, h-d-tyr-oet hcl, d-tyrosine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, ethyl d-tyrosinate hcl, ethyl d-tyrosinate hydrochloride, ethyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, h-d-tyr-oethcl, h-d-tyr-oet?cl, h-d-tyr-oet. hcl
PubChem CID 45357981
Nombre IUPAC ethyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tyrosine ethyl ester hydrochloride
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.7
Porcentaje de pureza 98%