Learn More
D-tirosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11483288 1 g 1 g
11493288 5 g 5 g
11403298 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11483288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17709.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
D-Tyrosine is synthesized from phenylalanine. It is also the precursor of epinephrine, thyroid hormones, and melanin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-tirosina se sintetiza a partir de fenilalanina. También es el precursor de la epinefrina, las hormonas tiroideas y la melanina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-02-5
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00063073
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tyrosine
Punto de fusión 310°C to 314°C
Beilstein 2212157
Índice Merck 14,9839
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Rotación óptica +11° (c=4 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 99%