Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-tirosina, +98 %
Código de producto. 10083070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10083070 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10616344 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10083070 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226910025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-02-5
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00063073
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tyrosine
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Residuo después del encendido 0.1% max.
Beilstein 14, 605
Rotación específica +10° to +12° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) (after 2 hrs.)
Índice Merck 14, 9839
Condición de rotación específica +11.30° (20°C c=5,1N HCl)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Tyrosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.