Learn More
D-Triptófano, TRC
Código de producto. 30180416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180416 25 g 25 g
30180233 1 g 1 g
30179961 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT94720525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-94-6
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Sinónimo D-Tryptophan, Tryptophan, D- (8CI), (+)-Tryptophan, (R)-Tryptophan, (R)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (R)-α-Aminoindole-3-propanoic acid, D-Tryptophane, NSC 97942
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoico
SMILES N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tryptophan
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899