Learn More
D-Triptófano Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 14907-27-8 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O2 . Cl H |
| Sinónimo | D-Tryptophan, methyl ester, hydrochloride (1:1), D-Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, (R)-Tryptophane methyl ester hydrochloride, Methyl D-tryptophanate hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | metil(2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 254.71 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0822 |
| Mostrar más |