Learn More
D-Triptófano, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453571 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11453571 1 g
1 options
Código de producto. 11453571 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210314401
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
CAS 153-94-6
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Fórmula molecular C11H12N2O2
Número MDL MFCD00005647
Sinónimo d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoico
Peso molecular (g/mol) 204.23
Cantidad 1 g
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Forma física Polvo cristalino