Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-triptófano, 99 %
Código de producto. 11428357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428357 100 g 100 g
11408357 5 g 5 g
11418357 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428357 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18426.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
D-Tryptophan is used for human embryonic kidney cell (HEK-293, ATCC: CRL-1573) culture. The product is a sweetener used to study the release of incretins from enteroendocrine cells triggered by sugar but not by sweeteners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El D-triptófano se utiliza para el cultivo de células embrionarias de riñón humano (HEK-293, ATCC: CRL-1573). El producto es un edulcorante que se utiliza para estudiar la liberación de los increíbles de las células enteroendocrinas provocada por el azúcar pero no por los edulcorantes.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico 0,5 M (50 mg/ml), agua (11 mg/ml a 20 °C), alcohol caliente y dimetilsulfóxido. Insoluble en cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-94-6
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00005647
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Sinónimo d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoico
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tryptophan
Punto de fusión 273°C (decomposition)
Beilstein 86198
Información de solubilidad Soluble in 0.5M hydrochloric acid (50mg/ml),water (11mg/ml at 20°C),hot alcohol,and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Rotación óptica +31.5° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 99%