Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-triptofano, 99+ %
Código de producto. 10367680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10367680 5 g 5 g
10533341 25 g 25 g
10627104 100 g 100 g
11966611 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10367680 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 168630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-94-6
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00005647
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Sinónimo d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoico
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Tryptophan
Punto de fusión 282.0°C to 285.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 31.50
Información de solubilidad Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in hot alcohol, insoluble in chloroform
Condición de rotación específica + 31.50 (24.00°C c=1,H2O)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo