Learn More
D-(+)-trehalosa dihidrato, TRC
Código de producto. 30452306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452306 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30452306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71875050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12 H22 O11 . 2 H2 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Trehalose dihydrate, α-d-Glucopyranosyl α-d-glucopyranoside dihydrate (α,α-trehalose dihydrate)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
SMILES O.O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 378.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1373