Learn More
D-(+)-trehalosa dihidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11467402 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11467402 5 g
1 options
Código de producto. 11467402 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215394805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Se utiliza como crioprotector en una variedad de medios de congelación de células. D-(+)-Trehalosa Dihidrato, MP Biomedicals es un azúcar no reductor formado a partir de dos unidades de glucosa unidas por un enlace alfa 1-1. Se cree que proporciona a las plantas y a los animales la capacidad de...
La trehalosa es un disacárido natural no reductor, ligado a alfa, formado por unα ,α -Enlace 1,1-glucósido entre dosα -unidades de glucosa, que producen 2 moles de D-glucosa tras hidrólisis ácida.
  • Tiene el 90% del contenido calórico de la sacarosa.
  • Inhibe la agregación de proteínas mediada por poliglutamina tanto in vivo como in vitro.
  • Se ha demostrado que la administración oral de trehalosa prolonga eficazmente la esperanza de vida en un ratón. Huntington modelo de enfermedad
  • Se sabe que se acumula en células bacterianas cultivadas estresadas osmóticamente.
  • Protege contra los efectos adversos de la deshidratación.
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H26O13
Peso molecular (g/mol) 378.327
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}oxano-3,4,5-triol dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble en agua (50mg/mL, solución clara e incolora) o alcohol caliente.
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.3
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado No disponible
Forma física Polvo