Learn More
D-(+)-Trehalose dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16489146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489146 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1132A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H26O13
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-Trehalose dihydrate α,α-Trehalose dihydrate
Información de solubilidad H2O : 150 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.[2 H2O]
Peso molecular (g/mol) 378.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid