Learn More
D-(+)-Trehalosa, dihidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10744344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 g
100 GR
25 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744344 100 g Frasco de polietileno 100 GR
11403104 10 g Frasco de polietileno 10 g
11413104 25 g Frasco de polietileno 25 GR
10318094 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10744344 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2687100
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La D-(+)-trehalosa se utiliza en varias técnicas bioquímicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H26O13
Peso molecular (g/mol) 378.327
Número MDL MFCD00071594
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Punto de fusión 97 °C
Color Blanco
Pérdida por secado 8,5 a 10,5%
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 9742
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.33
Porcentaje de pureza 98 % mín
Forma física Polvo/Sólido