Learn More
Dihidrato de D-(+)-trehalosa, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463491 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463491 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11463491 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210309791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00€
    1541.40€ / 1 Kg
    Ahorro 78.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Agente estabilizador de proteínas que actúa como crioprotector y protege contra la deshidratación en aplicaciones biológicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular C12H26O13
Número MDL MFCD00071594
Cantidad 1 kg
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.3
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo cristalino