Learn More
Dihidrato de D-(+)-trehalosa, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433491 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433491 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11433491 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210309705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    44.10€ / 5 g
    Ahorro 2.20€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Una chaperona química disacárida que actúa como osmolita para proteger las células frente al estrés ambiental y estabilizar las proteínas durante la liofilización.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular C12H26O13
Número MDL MFCD00071594
Cantidad 5 g
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.3
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo cristalino