Learn More
Dihidrato de D-(+)-trehalosa, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432061 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432061 100 g 100 g
11402061 5 g 5 g
11422061 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432061 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219475680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    372.75€ / 100 g
    Ahorro 19.25€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS: 6138-23-4 | C12H26O13 | 378.33 g/mol
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H26O13
Peso molecular (g/mol) 378.327
Número MDL MFCD00071594
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose dihydrate
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.3
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo cristalino