Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D(+)-trehalosa, 99 %
Código de producto. 10483245 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10483245 100 g Frasco de vidrio 100 g
10255950 25 g Frasco de vidrio 25 g
10379123 500 g Frasco de vidrio 500 g
11936901 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10483245 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 182551000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6138-23-4 | C12H26O13 | 378.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H22O11·2H2O
Peso molecular (g/mol) 378.32
Número MDL MFCD00071594
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Trehalose dihydrate
Punto de fusión 97.0°C to 99.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 159742
Condición de rotación específica + 179.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica + 179.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.32
Porcentaje de pureza 99%