Learn More
Melford D-(+)-trehalosa dihidrato
Código de producto. 30018913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018913 100 g 100 g
30018914 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018913 Proveedor Melford N.º de proveedor T82000100.0
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 6138-23-4
  • Fórmula molecular: C 12 H 22 O 11 2H 2 O
  • Peso molecular: 378,3
Especificaciones
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H22O11-2H2O
Cantidad 100 g