Learn More
D-trehalosa dihidrato 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30324542
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30324542 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30324542 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA17607500WA1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Nombres de analitos o componentes D-(+)-Trehalose dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H22 O11 . 2 H2 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Trehalose dihydrate, α-d-Glucopyranosyl α-d-glucopyranoside dihydrate (α,α-trehalose dihydrate)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
SMILES O.O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 378.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1373 g/mol