Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalosa, anhidra
Código de producto. 15487189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487189 50 g 50 g
15467189 5 g 5 g
15477189 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487189 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66006.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.82€
    161.65€ / 50 g
    Ahorro 33.17€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Trehalose, Dihydrate, is an inducer of autophagy, it protect cells against numerous environmental stresses. It is seldom used as a direct replacement for conventional sweeteners. Used as a cryoprotectant in a variety of cell freezing media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trehalosa, dihidrato, es un inductor de la autofagia, protege las células contra numerosos estreses ambientales. Rara vez se utiliza como sustituto directo de los edulcorantes convencionales. Se utiliza como crioprotector en una variedad de medios de congelación celular.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-20-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00006628
Clave InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Sinónimo trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose
Nombre de nota anhydrous
Color Blanco
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +197° (c=7 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Forma física Polvo