Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Trehalose |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 50 g |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Grado | Cultivo celular |
| Forma física | Polvo cristalino |