Learn More
D-(+)-trehalosa, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477402 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477402 10 g -
11487402 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477402 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215394810
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H26O13
Peso molecular (g/mol) 378.327
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}oxano-3,4,5-triol dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.3
Forma física Crystalline Powder