Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Trehalosa, 99 %, anhidro
Código de producto. 10125900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10125900 25 g Frasco de plástico 25 g
10308653 100 g Frasco de plástico 100 g
10677943 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10125900 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 309870250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    110.65€ / 25 g
    Ahorro 19.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-20-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Número MDL MFCD00006628
Clave InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Sinónimo trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Trehalose
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión 203.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) on dry basis (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,9742
Condición de rotación específica +197.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica + 197.50
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino