Learn More
d-trans-tetrametrina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311468 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311468 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17410010AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material d-trans-Tetramethrin
CAS 1166-46-7
Nombres de analitos o componentes d-trans-Tetramethrin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H25 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R-trans)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide, trans-(+)- (8CI), (+)-trans-Tetramethrin, (3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)methyl d-trans-chrysanthemate, 1R-trans-Tetramethrin, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalimidomethyl (+)-trans-chrysanthemate, Biotetramethrin, Rich-d-trans-tetramethrin, d-trans-Tetramethrin
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C
Nombre IUPAC (1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahidroisoindol-2-il)metilo (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 331.4061
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1784 g/mol