Learn More
D-δ-Tocoferol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391641 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
11936881 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10391641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421051000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-13-1 | C27H46O2 | 402.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-13-1
Fórmula molecular C27H46O2
Peso molecular (g/mol) 402.66
Número MDL MFCD20486794
Clave InChI GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
Sinónimo delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r
PubChem CID 12444418
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-δ-Tocopherol
Color Marrón a Amarillo
Temperatura de inflamación >93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15,9656
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats
Nombre IUPAC (2S)-2,8-dimetil-2-[(4S,8S)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.65
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido viscoso