Learn More
D-Threosa (~0,4 M solución acuosa), TRC
Código de producto. 30453430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30453430 1 g
30451328 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4055101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-43-2
Fórmula molecular C4H8O4
Peso molecular (g/mol) 120.11
Sinónimo (2S,3R)-2,3,4-Trihydroxy-butanal, [S-(R*,S*)]-2,3,4,-Trihydroxy-butanal, D-(-)-Threose
Nombre IUPAC (2S,3R)-2,3,4-trihidroxibutanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Threose
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0423