Learn More
D-Treonina, TRC
Código de producto. 30454966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454966 5 g 5 g
30454753 25 g 25 g
30453346 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4055255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-20-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Sinónimo (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (2R,3S)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic Acid, (R)-Threonine, NSC 46702
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-amino-3-hidroxibutanoico
SMILES [C@@H]([C@H](C)O)(C(O)=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Threonine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582