Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-treonina, 99 %
Código de producto. 11484667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484667 5 g 5 g
11494667 25 g 25 g
11404677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484667 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21177.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-20-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064269
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Sinónimo d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-amino-3-hidroxibutanoico
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Threonine
Punto de fusión ∼274°C (decomposition)
Beilstein 1721643
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Rotación óptica +29° (c=5 in Water)
Porcentaje de pureza 99%