Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-treonina, +98 %
Código de producto. 10071781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071781 5 g Frasco de vidrio 5 g
10173531 25 g Frasco de vidrio 25 g
10076233 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071781 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 346970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-20-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064269
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Sinónimo d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-amino-3-hidroxibutanoico
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Threonine
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 0.3% max.
Otros aminoácidos (TLC) Passes Test
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH)COH
Rotación específica +27° to +29° (20°C, 589nm) (c=6, water)
Sulfato 300ppm max.
Transmitancia 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica +28° (20°C c=6,water)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino o cristales