Learn More
Clorhidrato de D-treo-1-(4-aminofenil)-2-dicloroacetilamino-1,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-threo-1-(4-Aminophenyl)-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol hydrochloride |
| CAS | 57704-36-6 |
| Fórmula molecular | C11 H14 Cl2 N2 O3 . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14Cl2N2O3.ClH/c12-10(13)11(18)15-8(5-16)9(17)6-1-3-7(14)4-2-6;/h1-4,8-10,16-17H,5,14H2,(H,15,18);1H/t8-,9-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,2R)-1-(4-aminofenil)-1,3-dihidroxipropan-2-il]-2,2-dicloroacetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 329.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.0148 |