Learn More
D-treitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Threitol |
| CAS | 2418-52-2 |
| Fórmula molecular | C4H10O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2R,3R)-1,2,3,4-Butanetetrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-butano-1,2,3,4-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 122.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0579 |