Learn More
D-treitol, TRC
Código de producto. 30451596
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mg
Förpackningsstorlek
100 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30451596 100 mg 100 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451596 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT400023100MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material D-Threitol
CAS 2418-52-2
Fórmula molecular C4H10O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2R,3R)-1,2,3,4-Butanetetrol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)CO
Nombre IUPAC (2R,3R)-butano-1,2,3,4-tetrol
Peso molecular (g/mol) 122.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0579
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.