Learn More
D-Tetrahidropalmatina, TRC
Código de producto. 30422567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422567 25 mg -
30418865 100 mg -
30416888 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29416025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3520-14-7
Fórmula molecular C21H25NO4
Peso molecular (g/mol) 355.43
Sinónimo (13aR)-5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, 2,3,9,10-Tetramethoxy-13abeta-berbine, (+)-(R)-Tetrahydropalmatine, (+)-2,3,9,10-Tetramethoxyberbine, (+)-Corydalis B, (R)-Tetrahydropalmatine, (+)-Tetrahydropalmatine Alkaloid, Corydalis B, d-Tetrahydropalmatine
Nombre IUPAC (13aR)-2,3,9,10-tetrametoxi-6,8,13,13a-tetrahidro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinolina
SMILES COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@@H]3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tetrahydropalmatine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1784