Learn More
D-Tetrahidropalmatina, TRC
Código de producto. 30418865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418865 100 mg -
30422567 25 mg -
30416888 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT294160100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3520-14-7
Fórmula molecular C21H25NO4
Peso molecular (g/mol) 355.43
Sinónimo (13aR)-5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, 2,3,9,10-Tetramethoxy-13abeta-berbine, (+)-(R)-Tetrahydropalmatine, (+)-2,3,9,10-Tetramethoxyberbine, (+)-Corydalis B, (R)-Tetrahydropalmatine, (+)-Tetrahydropalmatine Alkaloid, Corydalis B, d-Tetrahydropalmatine
Nombre IUPAC (13aR)-2,3,9,10-tetrametoxi-6,8,13,13a-tetrahidro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinolina
SMILES COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@@H]3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material D-Tetrahydropalmatine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1784
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.