Learn More
D-terc-leucina, TRC
Código de producto. 30427949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427949 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30427949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT13562310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-tert-Leucine
CAS 26782-71-8
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[C@@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3,3-dimetilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 131.173
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.095