Learn More
D-tert-leucina Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30360040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360040 2 g 2 g
30349641 500 mg 500 miligramos
30353624 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2469302G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167223-43-0
Fórmula molecular C7H15NO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 181.66
Nombre IUPAC metilo (2R)-2-amino-3,3-dimetilbutanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.087