Learn More
D-tert-Leucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378965 500 mg 500 miligramos
11398965 100 mg 100 miligramos
11388965 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14098.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26782-71-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
D-tert-Leucine is used for synthesis of amino acids e.g. in the synthesis of aldehydes by double alkylation of unsaturated aldimines of tert-Leu esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-tert-Leucina se utiliza en la síntesis de aminoácidos, por ejemplo, en la síntesis de aldehídos por alquilación doble de aldiminas insaturadas de ésteres tert-Leu.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26782-71-8
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00004265
Clave InChI NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-tert-leucine, h-d-tle-oh, d-tert-butylglycine, r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-leucine, r-tert-leucine, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-butylglycine, h-tbu-d-gly-oh, d-valine, 3-methyl
PubChem CID 6950340
Nombre IUPAC 2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-tert-Leucine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721825
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica −7° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%