Learn More
Ácido D(-)-tartárico (ácido tartárico no natural) 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306930 25 g Frasco de vidrio 25 g
10224710 100 g Frasco de plástico 100 g
10745801 250g Frasco de plástico 250 g
10794094 1kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10306930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137860250
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-71-7
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00004238
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Tartaric acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión De 167 °C a 171 °C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0,5 % máx. (1 g, 105 °C, 3 horas)
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino o cristales
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Índice Merck 15, 9203
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanedioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)-Tartaric acid (unnatural tartaric acid)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-Tartaric acid